Learn More
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units
For use with BRAND™ PLT™ unit. These accessories are designed for improved process reliability in identifying even the smallest leaks in your air displacement pipette.
Marca: BRAND™ 703979
59.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza con la unidad de pruebas de fugas en pipeta BRAND& trade PLT&trade Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes:- El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes
- Filtros de polietileno de repuesto
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas con puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas sin puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de corriente universal, 100-240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Sistema de alimentación universal: 100-240 V, 50/60 Hz | |
No autoclavable | |
No | |
Plastic | |
No estéril | |
Unidad de pruebas de fugas en pipeta PLT™ (11663239) | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
No | |
Negro | |
Unidad PLT | |
Variable | |
Fuente de alimentación universal: 100-240 V, 50/60 Hz | |
Country plug adapters | |
100/240 V |
Título del producto
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units > Fuente de alimentación universal para la unidad PLT
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido