Learn More
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de pipetas monocanal
Adaptador de pipetas multicanal
Filtros de repuesto de polietileno
Fuente de alimentación universal: 100-240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación):
Prueba sin puntas
Pruebas con consejos
Testing with or without Tips
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Se utiliza con la unidad de pruebas de fugas en pipeta BRAND& trade PLT&trade Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes:
- El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes
- Filtros de polietileno de repuesto
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas con puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas sin puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de corriente universal, 100-240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Todas las puntas multicanal |
| Descripción | El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Negro |
| Desechables | No |
| Para utilizar con | Pipetas multicanal/unidad PLT |
| Número de canales | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Adaptador de pipetas multicanal |
| Para utilizar con (aplicación) | Testing with or without Tips |
| Mostrar más |