Learn More
Brady™ Etiquetas para gráficos o portaobjetos TLS 2200 ™ y TLS-PC Link ™
Las etiquetas para portaobjetos o gráficos TLS 2200™ y TLS-PC Link™ son perfectas para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
35.55€ - 74.05€
Especificaciones
Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
---|---|
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Tipo de producto | Etiqueta PC Link™ |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10048381
|
Brady™
062269 |
0,75 in | 19,05 mm | 266 °F | 130 °C | |||||||
11502925
|
Brady™
062277 |
0,9 in | 22,86 mm | 158 °F | 70 °C | |||||||
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™ .
- El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
- La solución de bajo coste es ideal para todos los proyectos de etiquetado general.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas./
Especificaciones
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Etiqueta | |
No estéril | |
1 |
Mate | |
Etiqueta PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Rectángulo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas para gráficos o portaobjetos TLS 2200 ™ y TLS-PC Link ™