Learn More
Brady™ Etiquetas para gráficos o portaobjetos TLS 2200 ™ y TLS-PC Link ™
Código de producto. 10048381
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,75 in
0,9 in
Altura (métrico):
19,05 mm
22,86 mm
Intervalo de temperatura (imperial):
158 °F
266 °F
Intervalo de temperatura (métrico):
130 °C
70 °C
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10048381 0,75 in 19,05 mm 266 °F 130 °C 1 rollo
11502925 0,9 in 22,86 mm 158 °F 70 °C 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10048381 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para portaobjetos o gráficos TLS 2200™ y TLS-PC Link™ son perfectas para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
  • El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
  • La solución de bajo coste es ideal para todos los proyectos de etiquetado general.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Vial criogénico, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 130 °C
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 130 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 98,42 mm
Dimensiones (L x An) 0,75 pulgadas × 3,75 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 3,75 in
Anchura (métrico) 95,25 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm