Learn More
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
Marca:  Brady™ 042012
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10376574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Información de órdenes
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Especificaciones
Especificaciones
Ribbon Cartridge
HandiMark Portable Label Maker
75 ft.
23 m
No estéril
Ribbon
0.22 kg
Facility marking
Blanco
Vinilo
2 in
50 mm
3 Color
0.5 lb.
ISO 9001
1 Ea.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™ > White; Size: 2 in. x 75 ft.