Learn More
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™
Descripción
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
- R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
- For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Información de órdenes
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ribbon Cartridge |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Etiquetadora portátil HandiMark™ |
| Material | Vinilo |
| Longitud (imperial) | 75 pies |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 23 m |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción | 2 Color |
| Mostrar más |