Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™: Rectangular
Utilice estas etiquetas para una gran variedad de necesidades de etiquetado general. Las etiquetas de tela de nailon para impresoras Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ son ideales para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™.
78.80€ - 139.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL |
---|---|
Descripción | Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negra, Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10172992
|
Brady™
060948 |
12,70 mm | 25,40 mm | Rectángulo con esquinas redondeadas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10327752
|
Brady™
060950 |
9,53 mm | 25,40 mm | Rectángulo con esquinas redondeadas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Etiquetas de tela de nailon
- Acabado mate
- Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
iDXPERT™, impresora LabXpert™ | |
300 etiquetas | |
De -40 °C a +90 °C | |
25,40 mm |
Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso | |
Negra, Blanco | |
Cartucho, etiqueta | |
Etiqueta imprimible | |
1 | |
Rectángulo con esquinas redondeadas | |
0,165 mm |