Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™
Código de producto. 10327752
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
Anchura (métrico):
25,40 mm
Forma:
Rectángulo con esquinas redondeadas
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Forma unitSize
10327752 9,53 mm 25,40 mm Rectángulo con esquinas redondeadas 1 ROLL
10172992 12,70 mm 25,40 mm Rectángulo con esquinas redondeadas 1 ROLL
2 options
Código de producto. 10327752
Marca: Brady™ 060950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas etiquetas para una gran variedad de necesidades de etiquetado general. Las etiquetas de tela de nailon para impresoras Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ son ideales para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™.
  • Etiquetas de tela de nailon
  • Acabado mate
  • Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL
Descripción Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial, tapón de vial
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
N.° por paquete 300 etiquetas
Cantidad 300/paq.
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (métrico) 9,53 mm