Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™
Código de producto. 10172992 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9,53 mm
11,18 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10172992 11,18 mm 1 ROLL
10327752 9,53 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10172992 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 060948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    84.12€ / 1 rollos
    Ahorro 54.88€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estas etiquetas para una gran variedad de necesidades de etiquetado general. Las etiquetas de tela de nailon para impresoras Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ son ideales para impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™.
  • Etiquetas de tela de nailon
  • Acabado mate
  • Adhesivo acrílico permanente
Specifications
Certificaciones/conformidad UL
Descripción Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, identificación general e industrial, identificación general, marcado de componentes dentro de paneles, identificación de laboratorio, marcados en exteriores de paneles, identificación de paneles, placa de Petri, tubo
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
N.° por paquete 300 etiquetas
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 12,70 mm
Diámetro (métrico) 11,18 mm