Learn More
Brady™ Etiqueta BBP™ de poliéster metalizada de color plateado antimanipulación
Las etiquetas B-438 de poliéster de color plateado metalizado antimanipulación BBP™ tienen un adhesivo permanente que deja un espacio cuadriculado si se quitan.
179.00€ - 424.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/EC, UL969 |
---|---|
Descripción | Etiquetas metalizadas a prueba de manipulación para impresoras BBP3x |
Tipo de adhesivo | Acrílico, A prueba de manipulación |
Color | Plata |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11716475
|
Brady™
118014 |
3 in | 100 ft |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11731795
|
Brady™
118076 |
2 in | 1 in |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11741795
|
Brady™
118077 |
3 in | 1 in |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11731735
|
Brady™
118078 |
3 in | 2 in |
284.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Diseñado para placas de clasificación y en serie que requieren alto rendimiento tanto y protección contra la eliminación
- Ideal para etiquetado de productos, seguimiento de activos e identificación industrial general
- Resiste disolventes y temperaturas variables
- Requiere una cantidad mínima de manipulación con el fin de evitar la aparición del patrón de tablero de forma prematura
Especificaciones
RoHS 2002/95/EC, UL969 | |
Acrílico, A prueba de manipulación | |
Mate | |
Poliéster | |
Para el seguimiento de activos, ID general | |
1 | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +37 °C | |
0,0033 in |
Etiquetas metalizadas a prueba de manipulación para impresoras BBP3x | |
Plata | |
Etiqueta | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 rollo | |
De -40 a 100 °F | |
60 lb/pulgadas | |
0,084 mm |