Learn More
Brady™ Etiqueta BBP™ de poliéster metalizada de color plateado antimanipulación
Tienda Brady ProductosBeskrivning
- Diseñado para placas de clasificación y en serie que requieren alto rendimiento tanto y protección contra la eliminación
- Ideal para etiquetado de productos, seguimiento de activos e identificación industrial general
- Resiste disolventes y temperaturas variables
- Requiere una cantidad mínima de manipulación con el fin de evitar la aparición del patrón de tablero de forma prematura
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/EC, UL969 |
| Descripción | Etiquetas metalizadas a prueba de manipulación para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, A prueba de manipulación |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Plata |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?