Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de AVISO BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
BBP™ NOTICE Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
327.00€ - 491.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
Material | Vinilo |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11737254
|
Brady™
142188 |
101 x 152 mm | 175/Paq. |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11737324
|
Brady™
142189 |
5,7 x 7,6 cm (Al x An) | 300/Paq. |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. | |
-40 °F | |
De -40 °C a 82 °C | |
Inglés | |
Cinta de interior/exterior |
Satinado | |
Vinilo | |
Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x | |
180 °F | |
0,004 in | |
De -40 °F a 180 °F | |
AVISO | |
Azul sobre blanco |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.