Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de AVISO BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
Código de producto. 11737324 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 152 mm
5,7 x 7,6 cm (Al x An)
Cantidad:
175/Paq.
300/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
11737324 5,7 x 7,6 cm (Al x An) 300/Paq. cada uno
11737254 101 x 152 mm 175/Paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11737324 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    276.78€ / paquete de 1
    Ahorro 50.22€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
BBP™AVISO Los encabezados de letreros en blanco precortados y preimpresos están hechos de vinilo duradero de baja contracción con adhesivo ultra agresivo que es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-241-595-ANSINO
Acabado Brillo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Material Vinilo
Cantidad 300/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x
Tipo de montaje Self-adhesive
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 75 mm
Temperatura máx. (imperial) 180 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Grosor 0,004 in
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 76,2 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 82 °C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 °F a 180 °F
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 5,7 x 7,6 cm (Al x An)
Texto mostrado AVISO
Tipo de producto Cinta de interior/exterior
Color Azul sobre blanco
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.