Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
Marca:  Trajan™ 054102
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12684945
  • 1215.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
Columna para GC ambiental
0,25 mm
0,25 μm
60 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC >