Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. p-4517351
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15218653
Marca: Trajan™ 0541261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Temperatura máxima 370 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Tipo USP G27, G36, G41
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS
Intervalo de temperatura De - 40 °C a + 360/370 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 6 m
Material de embalaje BPX5
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido