Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
Marca:  Trajan™ 054126
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10762562
  • 1480.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
370 °C
0,32 mm
G27, G36, G41
De - 40 °C a + 360/370 °C
50 m
No polar
Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS
0,5 μm
BPX5
Sílice fundido
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC > D.I.: 0,32mm; longitud: 50 m; grosor de la película: 0.5um