Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP5 para GC
Se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones. Las columnas capilares BPX5 para GC Trajan Scientific and Medical son columnas de uso general.
656.00€ - 800.00€
Especificaciones
Tipo | Columna capilar BP5 para GC |
---|---|
Gamma di temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
Spessore pellicola | 1 μm |
Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
Materiale | 5 % de fenilo y 95 % de dimetilpolisiloxano |
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15288653
|
Trajan Scientific and Medical™
054195 |
0,53 mm |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15218663
|
Trajan Scientific and Medical™
054203 |
0,25 mm |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Excelente columna de uso general
- Sangrado bajo
- No polar y de alta temperatura
- Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Columna capilar BP5 para GC | |
1 μm | |
5 % de fenilo y 95 % de dimetilpolisiloxano |
De - 60 °C a + 320/340 °C | |
30 m | |
BP5 |