Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP5 para GC
Código de producto. 15288653
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15288653
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054195
Se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones. Las columnas capilares BPX5 para GC Trajan Scientific and Medical son columnas de uso general.
  • Excelente columna de uso general
  • Sangrado bajo
  • No polar y de alta temperatura
  • Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Tipo Columna capilar BP5 para GC
Para utilizar con (aplicación) Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos, GC/MS
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 320/340 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material 5 % de fenilo y 95 % de dimetilpolisiloxano
Material de embalaje BP5