Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
A general purpose phase used for a wide range of applications
Marca: Trajan™ 054199
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Excelente columna de uso general
- Sangrado bajo
- No polar
- Alta temperatura
- Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
0,53 mm | |
5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano | |
GC/MS, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos | |
1,5 μm | |
BP5 Forte™ | |
Sílice fundido |
G36, G41 | |
320/340 °C | |
De - 60 °C a + 320/340 °C | |
25 m | |
No polar |