Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Una fase de uso general para una amplia gama de aplicaciones
Marca: Trajan™ 054167
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente columna de uso general
- Sangrado bajo
- No polar
- Alta temperatura
- Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
320/340 °C | |
5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano | |
GC/MS, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos | |
0,25 μm | |
BP5 Forte™ | |
Sílice fundido |
0,22 mm | |
G36, G41 | |
De - 60 °C a + 320/340 °C | |
12 m | |
No polar |
Título del producto
Trajan™ BP5 GC Capillary Column > Grosor de película: 0,25 μm; D.I.: 0,22mm; longitud: 12 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido