Learn More
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cemented Needle Syringes
Enables the automatic introduction of samples into the injector of the gas chromatograph.
81.60€ - 244.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10116167
Ver documentos
Hamilton™
204052
10 μl
81.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10705693
Ver documentos
Hamilton™
204051
5 μl
244.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Manufactured from SST and borosilicate glass
  • Microliter syringes
  • 26s gauge
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Esterilizable en gas
0,13 mm
Muestreo de líquidos
137,9 bar (2000 psig)
20 °C
AS
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
26s G
0,483 mm
Jeringa Microliter
50 °C
1/paq.
Cementada
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cemented Needle Syringes