Learn More
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cemented Needle Syringes
Código de producto. 10116167
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10116167 10 μl cada uno
10705693 5 μl cada uno
2 options
Código de producto. 10116167
Marca: Hamilton™ 204052
Enables the automatic introduction of samples into the injector of the gas chromatograph.
  • Fabricadas con SST y vidrio de borosilicato
  • Jeringa Microliter
  • Indicador de 26 s
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,483 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de líquidos
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 137,9 bar (2000 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 701 N
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja AS
Tipo de conexión Cementada