Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio de cal sodada con vástago corto
Fabricados con vidrio sodocálcico. Fisherbrand™ El embudo de vidrio de cal sodada con vástago corto es menos propenso a obstruirse al canalizar sustancias más gruesas.
Marca:  Fisherbrand™ 00793101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10710105
  • 28.03€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Embudo de tallo corto
  • Menos propenso a obstruirse al canalizar sustancias más gruesas.
Especificaciones
Especificaciones
30 mm
Vidrio sodocálcico
35 mm
6 mm
Ideal para aplicaciones de filtrado en el laboratorio
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Embudo de vidrio de cal sodada con vástago corto > Parte superior: 30mm de diámetro; longitud del vástago: 30mm