Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio de cal sodada con vástago corto
Código de producto. p-8000434 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
30 mm
35mm
45mm
50mm
55mm
60mm
75mm
80mm
100mm
120mm
Diámetro del tubo (métrico):
6 mm
7mm
8mm
9mm
12mm
17mm
Longitud del tubo (métrico):
35 mm
40mm
50mm
60mm
65mm
80 mm
85mm
110mm
120mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
10123682 100mm 12mm 110mm paquete de 10
10082252 120mm 17mm 120mm paquete de 10
10710105 30 mm 6 mm 35 mm paquete de 10
10042222 35mm 7mm 40mm paquete de 10
10720295 45mm 7mm 50mm paquete de 10
10730295 50mm 7mm 50mm paquete de 10
10124352 55mm 8mm 60mm paquete de 10
10134352 60mm 8mm 65mm paquete de 10
10082242 75mm 9mm 80 mm paquete de 10
10767414 80mm 9mm 85mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10123682
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio sodocálcico. Fisherbrand™ El embudo de vidrio de cal sodada con vástago corto es menos propenso a obstruirse al canalizar sustancias más gruesas.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Embudo de tallo corto
  • Menos propenso a obstruirse al canalizar sustancias más gruesas.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100mm
Diámetro del tubo (métrico) 12mm
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 175 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de filtrado en el laboratorio
Longitud del tubo (métrico) 110mm