Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo
Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030037
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Forma cilíndrica con tubo de descarga recto
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con tapón de vidrio macizo
- Con dispositivo de retención de rosca
- Con escala
Especificaciones
100 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
2Pack | |
Polietileno |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo > Capacidad: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido