Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE
Código de producto. 10731191
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Número de junta:
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de poro:
2,5mm
4mm
4 mm
6mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Tamaño de poro unitSize
10731191 100 mL 19/26 NS 2,5mm paquete de 2
10102051 1000 mL 29/32 NS 6mm paquete de 2
10373371 100 mL 29/32 NS 2,5mm paquete de 2
12840453 250 ml 29/32 NS 4 mm paquete de 2
10694192 500 mL 29/32 NS 4mm paquete de 2
10461711 50 mL 19/26 NS 2,5mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10731191 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04030137
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ Los embudos de decantación de vidrio de borosilicato Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala, con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato
Número de junta 19/26 NS
Tamaño de poro 2,5mm
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno