Learn More
IKA™ Condensadores verticales para destilación con reflujo RV 10.6 de vidrio de borosilicato
2424.00€ - 2642.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material (recubrimiento) | SURLYN |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11865942
|
IKA™
0003744100 |
Recubrimiento |
2642.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11855942
|
IKA™
0003744000 |
Sin revestimiento |
2424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
SURLYN | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IKA™ Condensadores verticales para destilación con reflujo RV 10.6 de vidrio de borosilicato