Learn More
IKA™ Condensadores verticales para destilación con reflujo RV 10.6 de vidrio de borosilicato
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Incluye:
Recubrimiento
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador vertical para destilación con reflujo |
| Incluye | Sin revestimiento |
| Material (recubrimiento) | SURLYN |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -30°C a +60°C |