Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Marca:  Kimble Chase™ 420530-0430
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11827483
  • 397.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-01-2026
Especificaciones
Cromatografía de intercambio de iones
38 mm
Tipo I
300 mm
Tapón de llave de paso de PTFE
1 unidad
Columna de cromatografía plana
340 ml
Vidrio de borosilicato
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple > Capacidad de columna: 340 ml