Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Código de producto. p-8005935
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11867453
Marca: Kimble Chase™ 4205300212
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Tipo Columna de cromatografía plana
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 15 ml
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de llave de paso de PTFE