Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
Marca: Pyrex 443333
85.84 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
- Cumple con ISO 4800.
- Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
- Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
- Graduaciones en esmalte blanco
Especificaciones
50 ml | |
ISO 4800 | |
Esmalte blanco | |
1 ml | |
Embudo cuentagotas |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón de PP | |
Cono | |
19/26 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14