Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Código de producto. p-8014148
Click to view available options
Número de junta:
19/26
29/32
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11810341
Marca: Pyrex 443340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cumple con ISO 4800.
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Descripción Tapón de PP
Graduado Esmalte blanco
Incluye Cono
Graduaciones 2 ml
Número de junta 19/26
Tipo de producto Embudo cuentagotas