Learn More
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets
Marca: Hecht Karl™ 41877006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Borosilicate Glass (3.3) | |
1/pack | |
Automatic Pipette |
NS 29/32 Standard Ground Joint | |
10 mL |
Título del producto
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets > Capacity: 10mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido