Learn More
Tricloruro de boro, solución de 1 M en hexanos, isómeros mixtos, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15418215
Tricloruro de boro, solución de 1 M en hexanos, isómeros mixtos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031679
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 15418215
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32833.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de combinación suave y selectivo para la escisión de éteres de alquilo-arilo primarios. El tricloruro de boro es un agente desmetilante selectivo. Se utiliza para la preparación de ésteres metílicos de ácidos grasos y para la transesterificación de triglicéridos. Se utiliza principalmente como fuente de dopaje del silicio semiconductor o como catalizador de la síntesis orgánica; también se utiliza para la fabricación de boro de alta pureza o boro orgánico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, calor. Inestable. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-34-5
Fórmula molecular BCl3
Peso molecular (g/mol) 117.16
Número MDL MFCD00011313
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gasMostrar másMostrar menos
PubChem CID 25135
Nombre IUPAC tricloroborano
SMILES ClB(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Nombre de nota mixed isomers
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal BCl3
Número UN UN3286
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in hexanes
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 0.738
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251475 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberH32833.AP,H32833.AE
Número de lote10241849 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberH32833.AP,H32833.AE
Número de lote10246572 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2023 Catalog NumberH32833.AE
Número de lote10245667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2023 Catalog NumberH32833.AP,H32833.AE
Número de lote10182298 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH32833.AP,H32833.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Boron trichloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tricloruro de boro, solución de 1 M en hexanos, isómeros mixtos, Thermo Scientific Chemicals >