Learn More
Tricloruro de boro, solución de 1 M en hexanos, isómeros mixtos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428215 500 mL 500 ml
15418215 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32833.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de combinación suave y selectivo para la escisión de éteres de alquilo-arilo primarios. El tricloruro de boro es un agente desmetilante selectivo. Se utiliza para la preparación de ésteres metílicos de ácidos grasos y para la transesterificación de triglicéridos. Se utiliza principalmente como fuente de dopaje del silicio semiconductor o como catalizador de la síntesis orgánica; también se utiliza para la fabricación de boro de alta pureza o boro orgánico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, calor. Inestable. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-34-5
Fórmula molecular BCl3
Peso molecular (g/mol) 117.16
Número MDL MFCD00011313
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
Nombre IUPAC tricloroborano
SMILES ClB(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Nombre de nota mixed isomers
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal BCl3
Número UN UN3286
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in hexanes
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 0.738