Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,0
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
71.60€ - 94.50€
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15474559
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62125.AK
250 mL
71.60€
250 ml
15484559
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62125.AP
500 mL
94.50€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1330-43-4
201.21
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
B4Na2O7
MFCD00081185
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Especificaciones
Borate buffer soln.
Solución de tampón de 0,5 M
Líquida
MFCD00081185
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
201.21
1330-43-4
9.0
B4Na2O7
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H360
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,0