Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,0
Código de producto. 15484559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484559 500 mL 500 ml
15474559 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484559 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62125.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    86.65€ / 500 ml
    Ahorro 19.43€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borate buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 9.0
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous