Learn More
BNIP3L Mouse anti-Human, Clone: 1F6A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | BNIP3L |
---|---|
Clon | 1F6A3 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17701179
|
Proteintech
68118-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17791169
|
Proteintech
68118-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BNIP3L Monoclonal antibody specifically detects BNIP3L in Human samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
BNIP3L | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
665 | |
Primary | |
Store at -20°C |
1F6A3 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BNIP3L Mouse anti-Human, Clone: 1F6A3, Proteintech