Descripción
BNIP3L Monoclonal antibody specifically detects BNIP3L in Human samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BNIP3L |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1F6A3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC028311 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |