Learn More
BNIP3L Mouse anti-Human, Clone: 1F6A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68118-1-IG-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BNIP3L Monoclonal antibody specifically detects BNIP3L in Human samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
BNIP3L | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
Mouse | |
150 μL | |
665 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Western Blot, ELISA | |
1F6A3 | |
Unconjugated | |
BC115404 | |
Protein G purification | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Título del producto
BNIP3L Mouse anti-Human, Clone: 1F6A3, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido