Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 2 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
10 ml
2 ml
20 ml
25 ml
2 ml, con 0,01 ml de subdivisión
2 ml, con 0,1 ml de subdiv.
5 ml
50 ml
Incluye:
Ninguno
Tapón de algodón
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Escriba 2, con el valor nominal en la parte superior.
- Marcado DE-M.
- Clase AS.
- Cumple con las normas DIN EN e ISO 835.
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Número de lote y certificado suministrados en el embalaje original.
- Hay disponibles un certificado individual, un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
Clase | AS |
Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
Graduaciones | 0,1 mL |
Tipo de graduación | Tipo 2 (valores nominales en la parte superior), marcado DE-M |
Incluye | Ninguno |
Volumen (métrico) | 2 ml, con 0,1 ml de subdiv. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
BRAND™ Pipeta de medición tipo 2 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido