Learn More
Brand™ Pipeta de medición tipo 1 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición tipo 1 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ cumplen con DIN EN ISO 835. Calibradas para administración parcial (TD, Ex) con tiempo de espera de 5 segundos. Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
82.95€ - 164.00€
Especificaciones
Calibración | Administración parcial |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
Clase | AS |
Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11804150
|
Brand™
27729 |
10 ml | Naranja | ±0,050 ml |
147.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11818301
|
Brand™
27722 |
1 ml | Amarillo | ±0,0007 ml |
141.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11838311
|
Brand™
27721 |
0,5 ml | Amarillo | ±0,0006 ml |
90.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11848311
|
Brand™
27724 |
2 ml | Blanca | ±0,010 ml |
93.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11858311
|
Brand™
27731 |
25 ml | Blanco | ±0,10 ml |
87.30€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11828301
|
Brand™
27725 |
2 ml | Negro | ±0,010 ml |
82.95€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11838301
|
Brand™
27727 |
5 ml | Rojo | ±0,030 ml |
164.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricada con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- Conformidad con DIN EN ISO 835.
- Tipo 1 (cero en la parte superior).
- Calibrada para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera de 5 segundos.
- Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Certificado individual de USP o certificado de calibración de DAkkS disponibles bajo solicitud.
Especificaciones
Administración parcial | |
AS | |
Sí |
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico | |
Pipeta |