Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Conforme a DIN EN ISO 835.
- Tipo 1 (cero en la parte superior).
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Administración parcial |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Tipo de graduación | Tipo 1 (cero en la parte superior), marcado DE-M |
| Cantidad | 12/paq. |
| Tolerancia | ±0,0006 ml |
| Color | Amarillo |
| Mostrar más |