Learn More
Brand™ Pipeta de medición tipo 1 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 11804150 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Tolerancia:
±0,0006 ml
±0,0007 ml
±0,010 ml
±0,030 ml
±0,050 ml
±0,10 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tolerancia unitSize
11804150 10 ml Naranja ±0,050 ml 12 PCS
11818301 1 ml Amarillo ±0,0007 ml 12 PCS
11838311 0,5 ml Amarillo ±0,0006 ml paquete de 12
11848311 2 ml Blanco ±0,010 ml paquete de 12
11858311 25 ml Blanco ±0,10 ml paquete de 6
11828301 2 ml Negro ±0,010 ml paquete de 12
11838301 5 ml Rojo ±0,030 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11804150 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 27729
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición de clase AS tipo 1 BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ cumplen con DIN EN ISO 835. Calibradas para administración parcial (TD, Ex) con tiempo de espera de 5 segundos. Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Conforme a DIN EN ISO 835.
  • Tipo 1 (cero en la parte superior).
  • Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Administración parcial
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Tipo de graduación Tipo 1 (cero en la parte superior), marcado DE-M
Cantidad 12/paq.
Tolerancia ±0,050 ml
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Pipeta