Learn More
Brand™ Pipeta de medición tipo 1 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición tipo 1 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ cumplen con DIN EN ISO 835. Calibradas para administración parcial (TD, Ex) con tiempo de espera de 5 segundos. Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Marca: Brand™ 27727
100.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Conforme a DIN EN ISO 835.
- Teclee 1 (cero en la parte superior).
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Especificaciones
Administración parcial | |
AS | |
Sí | |
Tipo 1 (cero en la parte superior), marcado DE-M | |
±0,030 ml | |
5 ml | |
Pipeta |
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico | |
0,05 mL | |
12/paq. | |
Rojo | |
360 mm |