Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, con certificado
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
Marca:  BRAND™ 956983
92.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15472423
  • 94.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP
1000 ml
A
Transparente
Vidrio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, con certificado > 1000 ml