Descripción
- Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
- La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
- Disponibles en color transparente y ámbar
- Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | NS 10/19 |