Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, con certificado
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
Marca:  BRAND™ 956980
51.17 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15422423
  • 63.10€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Descripción
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP
200 ml
A
Transparente
Vidrio
NS 14/23
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, con certificado > 200 ml