Learn More
BRAND™ Matraces aforados clase A ETERNA™ Blaubrand™, con certificado de lote
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
38.20€ - 53.60€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | 2/paquete |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15831508
|
BRAND™
236838 |
5 ml |
38.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15841508
|
BRAND™
236850 |
200 ml |
53.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Transparente | |
2/paquete | |
A |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Tapón |