Learn More
BRAND™ Matraces aforados clase A ETERNA™ Blaubrand™, con certificado de lote
Código de producto. 15841508 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15841508
Marca: BRAND™ 236850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
  • Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,15 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2/pack
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 14/23